5-Bromo-1,4-dimethyl-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40128-1G OR40128-100MG OR40128-250MG
APOSOR40128-1GEA 314 EUR InStock
APOSOR40128-1G APOSOR40128-100MG APOSOR40128-250MG
5-Bromo-1,4-dimethyl-1H-indazole
5-Bromo-1,4-dimethyl-1H-indazole
Formule: C₉H₉BrN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12028624
Numéro CAS: 1159511-80-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité