3-[2-(Dimethylamino)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-((2-(Dimethylamino)ethyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR4014-1G
APOSOR4014-1GEA 317 EUR InStock
APOSOR4014-1G
3-[2-(Dimethylamino)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid 96%
3-[2-(Dimethylamino)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid
Formule: C₁₁H₁₇BN₂O₃
MW: 236,08 g/mol
Point de fusion: 42…45 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04115706
Numéro CAS: 850567-31-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité