6-Thioguanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 6-Mercaptoguanine, 2-Amino-6-purinethiol, 2-Amino-3,7-dihydro-6H-purine-6-thione, 2-Amino-6-mercaptopurine
OR4016-1G OR4016-5G OR4016-25G
APOSOR4016-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR4016-1G APOSOR4016-5G APOSOR4016-25G
6-Thioguanine
6-Thioguanine
Formule: C₅H₅N₅S
MW: 167,19 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233553
Numéro CAS: 154-42-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité