3-Amino-2,6-dibromopyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dibromopyridin-3-amine
OR40191-25G OR40191-5G
APOSOR40191-25GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR40191-25G APOSOR40191-5G
3-Amino-2,6-dibromopyridine
3-Amino-2,6-dibromopyridine
Formule: C₅H₄Br₂N₂
MW: 251,9100 g/mol
Point de fusion: 147…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128862
Numéro CAS: 39856-57-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité