Acide 4-bromophtalique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40201-25G OR40201-100G
APOSOR40201-25GEA 108 EUR InStock
APOSOR40201-25G APOSOR40201-100G
Acide 4-bromophtalique 98%
Acide 4-bromophtalique
Formule: C₈H₅BrO₄
Point de fusion: 162…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043538
Numéro CAS: 6968-28-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité