Chlorure de 3,5-diméthylbenzoyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR40202-100G OR40202-250G OR40202-500G
APOSOR40202-100GEA 102 EUR InStock
APOSOR40202-100G APOSOR40202-250G APOSOR40202-500G
Chlorure de 3,5-diméthylbenzoyle
Chlorure de 3,5-diméthylbenzoyle
Formule: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Point d'ébullition: 127 °C/20mmHg
Densité: 1.14 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02313742
Numéro CAS: 6613-44-1
EINECS: 413-010-9
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité