Chlorure de 4-phénylbenzoyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Biphénylcarboxyle-4 chlorure
APOSOR4021-1KGEA 691 EUR InStock
APOSOR4021-1KG APOSOR4021-100G APOSOR4021-250G
Chlorure de 4-phénylbenzoyle 98%
Chlorure de 4-phénylbenzoyle
Formule: C₁₃H₉ClO
MW: 216,67 g/mol
Point d'ébullition: 160 °C/2mmHg
Point de fusion: 110…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000692
Numéro CAS: 14002-51-8
EINECS: 237-804-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité