3-Bromoisoquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40221-1G OR40221-250MG
APOSOR40221-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR40221-1G APOSOR40221-250MG
3-Bromoisoquinoline
3-Bromoisoquinoline
Formule: C₉H₆BrN
MW: 208,0600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234479
Numéro CAS: 34784-02-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité