7-Bromo-3-chloroisoquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40228-1G OR40228-250MG
APOSOR40228-1GEA 159 EUR InStock
APOSOR40228-1G APOSOR40228-250MG
7-Bromo-3-chloroisoquinoline
7-Bromo-3-chloroisoquinoline
Formule: C₉H₅BrClN
MW: 242,4997 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11044699
Numéro CAS: 1029720-65-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité