Chlorotriéthylsilane 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR40296-100ML OR40296-500ML
APOSOR40296-100MLEA 256 EUR InStock
APOSOR40296-100ML APOSOR40296-500ML
Chlorotriéthylsilane 99%
Chlorotriéthylsilane
Formule: C₆H₁₅ClSi
Point d'ébullition: 142…147 °C
Point de fusion: –75 °C
Densité: 0.898 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000507
Numéro CAS: 994-30-9
EINECS: 213-615-6
ONU: 2986
ADR: 8+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité