trans-1-Benzyl-4-(pyridin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR40306-1G OR40306-500MG
APOSOR40306-1GEA 1070 EUR InStock
APOSOR40306-1G APOSOR40306-500MG
trans-1-Benzyl-4-(pyridin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 95+%
trans-1-Benzyl-4-(pyridin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₇H₁₈N₂O₂
Point de fusion: 85…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16140334
Numéro CAS: 1221791-62-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité