3-Amino-5-chloro-2-methoxyphenylbenzenecarboxylate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-5-chloro-2-methoxyphenyl benzoate
OR40341-1G OR40341-500MG
APOSOR40341-1GEA 1070 EUR InStock
APOSOR40341-1G APOSOR40341-500MG
3-Amino-5-chloro-2-methoxyphenylbenzenecarboxylate 95+%
3-Amino-5-chloro-2-methoxyphenylbenzenecarboxylate
Formule: C₁₄H₁₂ClNO₃
MW: 277,71 g/mol
Point de fusion: 144…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16622765
Numéro CAS: 1228182-63-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité