[3-(Methylamino)-4-nitrophenyl]methanol 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(Hydroxymethyl)-N-methyl-2-nitroaniline
OR40346-1G OR40346-500MG
APOSOR40346-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR40346-1G APOSOR40346-500MG
[3-(Methylamino)-4-nitrophenyl]methanol 95+%
[3-(Methylamino)-4-nitrophenyl]methanol
Formule: C₈H₁₀N₂O₃
MW: 182,18 g/mol
Point de fusion: 90…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16622776
Numéro CAS: 1228182-77-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité