1-Pyreneboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Pyrene-1-boronic acid, Pyren-1-ylboronic acid
OR40378-5G OR40378-10G
APOSOR40378-5GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR40378-5G APOSOR40378-10G
1-Pyreneboronic acid 97%
1-Pyreneboronic acid
Formule: C₁₆H₁₁BO₂
MW: 246,07 g/mol
Point de fusion: 247…251 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04974062
Numéro CAS: 164461-18-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité