4-Phenylcarbamoylbenzeneboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Phenylaminocarbonyl)benzeneboronic acid, 4-Phenylaminocarbonylphenylboronic acid, (4-(Phenylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
OR4040-5G
APOSOR4040-5GEA 156 EUR InStock
APOSOR4040-5G
4-Phenylcarbamoylbenzeneboronic acid 97%
4-Phenylcarbamoylbenzeneboronic acid
Formule: C₁₃H₁₂BNO₃
MW: 241,05 g/mol
Point de fusion: 210…216 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04115683
Numéro CAS: 330793-45-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité