Dichlorure phénylphosphonique
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR40402-100GEA 65.5 EUR InStock
APOSOR40402-100G APOSOR40402-500G
Dichlorure phénylphosphonique
Dichlorure phénylphosphonique
Formule: C₆H₅Cl₂OP
MW: 194,98 g/mol
Point d'ébullition: 258 °C
Point de fusion: 3 °C
Densité: 1,375 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002070
Numéro CAS: 824-72-6
EINECS: 212-534-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité