1-Bromo-3-iodo-5-nitrobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40409-1G OR40409-250MG
APOSOR40409-1GEA 512 EUR InStock
APOSOR40409-1G APOSOR40409-250MG
1-Bromo-3-iodo-5-nitrobenzene 95%
1-Bromo-3-iodo-5-nitrobenzene
Formule: C₆H₃BrINO₂
Point de fusion: 97…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13194576
Numéro CAS: 861601-15-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité