2-(Hydroxymethyl)cyclohexanone
Fournisseur: Apollo Scientific
OR40419-1G OR40419-250MG OR40419-100MG OR40419-500MG OR40419-2.5G OR40419-5G
APOSOR40419-1GEA 745 EUR InStock
APOSOR40419-1G APOSOR40419-250MG APOSOR40419-100MG APOSOR40419-500MG APOSOR40419-2.5G APOSOR40419-5G
2-(Hydroxymethyl)cyclohexanone
2-(Hydroxymethyl)cyclohexanone
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09414735
Numéro CAS: 5331-08-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité