Ethyl-7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
OR40424-5G OR40424-25G
APOSOR40424-5GEA 140 EUR InStock
APOSOR40424-5G APOSOR40424-25G
Ethyl-7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₉BrN₂O₂
MW: 269,10 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11505036
Numéro CAS: 1187236-18-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité