2-bromo-5-methylthiazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR40428-10G OR40428-5G
APOSOR40428-10GEA 97.4 EUR InStock
APOSOR40428-10G APOSOR40428-5G
2-bromo-5-methylthiazole 97%
2-bromo-5-methylthiazole
Formule: C₄H₄BrNS
Point d'ébullition: 82…84 °C/9mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08460610
Numéro CAS: 41731-23-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité