Anthranilamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Aminobenzamide
OR4043-100G OR4043-10G OR4043-25G
APOSOR4043-100GEA 31.9 EUR InStock
APOSOR4043-100G APOSOR4043-10G APOSOR4043-25G
Anthranilamide
Anthranilamide
Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C
Point de fusion: 110…114 °C
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007981
Numéro CAS: 88-68-6
EINECS: 201-851-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité