5-Méthylpyridine-3-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Hydroxy-5-methylpyridine, 3-Hydroxy-5-picoline
OR40438-5G
APOSOR40438-5GEA 151 EUR InStock
APOSOR40438-5G
5-Méthylpyridine-3-ol
5-Méthylpyridine-3-ol
Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Point de fusion: 136…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00661297
Numéro CAS: 42732-49-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité