3-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR40442-250MGEA 40.8 EUR InStock
APOSOR40442-250MG APOSOR40442-1G
3-Hydroxy-2-pyrrolidinone
3-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Formule: C₄H₇NO₂
MW: 101,11 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09751256
Numéro CAS: 15166-68-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité