Triphenylsulphonium chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40449-1G OR40449-5G
APOSOR40449-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR40449-1G APOSOR40449-5G
Triphenylsulphonium chloride 95%
Triphenylsulphonium chloride
Formule: (C₆H₅)₃SCl
MW: 298,84 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031716
Numéro CAS: 4270-70-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité