2-Aminopyridine-4-methanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-4-pyridinylmethanol, (2-Aminopyridin-4-yl)-methanol, (2-Aminopyridin-4-yl)methanol, (2-Aminopyrid-4-yl)methanol
OR40456-25G
APOSOR40456-25GEA 116 EUR InStock
APOSOR40456-25G
2-Aminopyridine-4-methanol 98%
2-Aminopyridine-4-methanol
Formule: C₆H₈N₂O
MW: 124,143 g/mol
Point de fusion: 80…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791261
Numéro CAS: 105250-17-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité