3,4-Epoxy-1-butène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR40458-25G OR40458-5G
APOSOR40458-25GEA 426 EUR InStock
APOSOR40458-25G APOSOR40458-5G
3,4-Epoxy-1-butène 97%
3,4-Epoxy-1-butène
Formule: C₄H₆O
Point d'ébullition: 65…66 °C
Point de fusion: –135 °C
Densité: 0.87 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –50 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005149
Numéro CAS: 930-22-3
EINECS: 213-210-4
ONU: 1993
ADR: 3,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité