1-Bromo-4-ethynylbenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromophenylacetylene, 1-Ethynyl-4-bromobenzene, (4-Bromophenyl)acetylene, (4-Bromophenyl)ethyne
OR40459-25G OR40459-5G
APOSOR40459-25GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR40459-25G APOSOR40459-5G
1-Bromo-4-ethynylbenzène 98%
1-Bromo-4-ethynylbenzène
Formule: C₈H₅Br
MW: 181,03 g/mol
Point d'ébullition: 88…90 °C/16mmHg
Point de fusion: 64…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00168822
Numéro CAS: 766-96-1
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité