3-Oxocyclobutanecarboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR40464-25GEA 58.2 EUR InStock
APOSOR40464-25G APOSOR40464-100G APOSOR40464-5G
3-Oxocyclobutanecarboxylic acid 97%
3-Oxocyclobutanecarboxylic acid
Formule: C5H6O3
MW: 114,10 g/mol
Point de fusion: 69…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100900
Numéro CAS: 23761-23-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité