2-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)cyclohexanecarboxylic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4047-250MG
APOSOR4047-250MGEA 87 EUR InStock
APOSOR4047-250MG
2-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)cyclohexanecarboxylic acid 95+%
2-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)cyclohexanecarboxylic acid
Racemic mixture of cis isomers
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₄
MW: 266,3 g/mol
Point de fusion: 120…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01568097
Numéro CAS: 633320-99-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité