2-Amino-3-formylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR40471-5GEA 23.4 EUR InStock
APOSOR40471-5G APOSOR40471-1G APOSOR40471-25G
2-Amino-3-formylpyridine 98%
2-Amino-3-formylpyridine
Formule: C₆H₆N₂O
MW: 122,13 g/mol
Point de fusion: 98…102 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01830382
Numéro CAS: 7521-41-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité