4-Amino-3-formylpyridine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Aminopyridine-3-carboxaldehyde, 4-Aminonicotinaldehyde
OR4048-1G
APOSOR4048-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR4048-1G
4-Amino-3-formylpyridine 99%
4-Amino-3-formylpyridine
Formule: C₆H₆N₂O
MW: 122,13 g/mol
Point de fusion: 108…113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04038972
Numéro CAS: 42373-30-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité