Ethyl-4-methylthiazole-5-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-methylthiazole-5-carboxylate
OR40519-25G
APOSOR40519-25GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR40519-25G
Ethyl-4-methylthiazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-4-methylthiazole-5-carboxylate
Formule: C₇H₉NO₂S
MW: 171,214 g/mol
Point d'ébullition: 215…233 °C
Point de fusion: 27…28 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00626873
Numéro CAS: 20582-55-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité