5-Bromo-2-(piperazin-1yl)pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-(1-piperazinyl)pyrimidine
OR4053-25G OR4053-5G
APOSOR4053-25GEA 417 EUR InStock
APOSOR4053-25G APOSOR4053-5G
5-Bromo-2-(piperazin-1yl)pyrimidine
5-Bromo-2-(piperazin-1yl)pyrimidine
Formule: C₈H₁₁BrN₄
MW: 243,11 g/mol
Point de fusion: 77…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01314280
Numéro CAS: 99931-82-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité