Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-hydroxy-o-toluique 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

APOSOR40557-25GEA 147 EUR InStock
APOSOR40557-25G
Acide 4-hydroxy-o-toluique 97%
Acide 4-hydroxy-o-toluique


Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 177…181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02182261
Numéro CAS: 578-39-2
EINECS: 209-422-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité