2,3,5-Triméthylphénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR40560-1KGEA 364 EUR InStock
APOSOR40560-1KG APOSOR40560-100G APOSOR40560-500G
2,3,5-Triméthylphénol 98%
2,3,5-Triméthylphénol
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 230…231 °C
Point de fusion: 92…95 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002228
Numéro CAS: 697-82-5
EINECS: 211-806-9
ONU: 2430
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité