Methyl-4-hydroxy-3-iodobenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR40561-25G OR40561-5G OR40561-100G
APOSOR40561-25GEA 256 EUR InStock
APOSOR40561-25G APOSOR40561-5G APOSOR40561-100G
Methyl-4-hydroxy-3-iodobenzoate 98%
Methyl-4-hydroxy-3-iodobenzoate
Formule: C₈H₇IO₃
Point de fusion: 155…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664378
Numéro CAS: 15126-06-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité