1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acidtetrasodium salt 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40562-25G OR40562-100G OR40562-500G
APOSOR40562-25GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR40562-25G APOSOR40562-100G APOSOR40562-500G
1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acidtetrasodium salt 98+%
1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acidtetrasodium salt
Formule: C₁₆H₆Na₄O₁₂S₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09263184
Numéro CAS: 59572-10-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité