Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α-Chloro-4-nitrotoluène 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Nitrobenzyle chlorureα-Chlorp-p-nitrotoluèneα-Chloro-p-nitrotoluène

APOSOR40572-100GEA 118 EUR InStock
APOSOR40572-100G
α-Chloro-4-nitrotoluène 98%
α-Chloro-4-nitrotoluène


Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Point d'ébullition: 112 °C/0,6mmHg
Point de fusion: 70…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007374
Numéro CAS: 100-14-1
EINECS: 202-822-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité