2-Chloro-5-hydroxypyrimidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40574-100G OR40574-25G OR40574-5G
APOSOR40574-100GEA 720 EUR InStock
APOSOR40574-100G APOSOR40574-25G APOSOR40574-5G
2-Chloro-5-hydroxypyrimidine 98%
2-Chloro-5-hydroxypyrimidine
Formule: C₄H₃ClN₂O
Point de fusion: 195…196 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09743796
Numéro CAS: 4983-28-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité