Acide 2-aminobenzenesulfonique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR40577-1KGEA 52.4 EUR InStock
APOSOR40577-1KG
Acide 2-aminobenzenesulfonique 95%
Acide 2-aminobenzenesulfonique
Formule: C₆H₇NO₃S
MW: 173,19 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007705
Numéro CAS: 88-21-1
ONU: 2585
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité