1,1,3-Trichloropropène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40579-1G OR40579-5G
APOSOR40579-1GEA 323 EUR InStock
APOSOR40579-1G APOSOR40579-5G
1,1,3-Trichloropropène 97%
1,1,3-Trichloropropène
Formule: C₃H₃Cl₃
MW: 145,41 g/mol
Point d'ébullition: 135 °C
Densité: 1.3953 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013259
Numéro CAS: 2567-14-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité