(S)-(+)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR40592-1G OR40592-25G OR40592-5G
APOSOR40592-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR40592-1G APOSOR40592-25G APOSOR40592-5G
(S)-(+)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtylamine
(S)-(+)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtylamine
Formule: C₁₀H₁₃N
Point d'ébullition: 250 °C
Densité: 1.01 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671630
Numéro CAS: 23357-52-0
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité