(S)-(-)-But-3-yne-2-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (S)-3-Butyn-2-ol, (S)-(-)-3-Hydroxy-1-butyne, (S)-(-)-But-3-yn-2-ol
OR40593-25G OR40593-5G
APOSOR40593-25GEA 306 EUR InStock
APOSOR40593-25G APOSOR40593-5G
(S)-(-)-But-3-yne-2-ol 98%
(S)-(-)-But-3-yne-2-ol
Formule: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Point d'ébullition: 108…111 °C
Densité: 0.88 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190166
Numéro CAS: 2914-69-4
ONU: 2929
ADR: 6.1+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité