Coronene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR40595-1GEA 221 EUR InStock
APOSOR40595-1G APOSOR40595-250MG
Coronene
Coronene
Formule: C₂₄H₁₂
MW: 300,36 g/mol
Point d'ébullition: 525 °C
Point de fusion: 428 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004134
Numéro CAS: 191-07-1
EINECS: 205-881-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité