4-Bromo-3-nitroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40599-1G OR40599-5G
APOSOR40599-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR40599-1G APOSOR40599-5G
4-Bromo-3-nitroaniline 98%
4-Bromo-3-nitroaniline
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320678
Numéro CAS: 53324-38-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité