Tétraéthyle orthosilicate (TEOS)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40615-100G OR40615-25G
APOSOR40615-100GEA 55.3 EUR InStock
APOSOR40615-100G APOSOR40615-25G
Tétraéthyle orthosilicate (TEOS)
Tétraéthyle orthosilicate (TEOS)
Formule: Si(OC₂H₅)₄
Point d'ébullition: 168 °C
Densité: 0.934 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009062
Numéro CAS: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
ONU: 1292
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité