4,4'-Diphenoxybenzophenone 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR40624-100GEA 212 EUR InStock
APOSOR40624-100G APOSOR40624-25G APOSOR40624-5G
4,4'-Diphenoxybenzophenone 99%
4,4'-Diphenoxybenzophenone
Formule: C₂₅H₁₈O₃
MW: 366,42 g/mol
Point de fusion: 147…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077969
Numéro CAS: 14984-21-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité