trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40634-25G OR40634-5G OR40634-100G
APOSOR40634-25GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR40634-25G APOSOR40634-5G APOSOR40634-100G
trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₇H₁₂O₃
MW: 144,1684 g/mol
Point de fusion: 145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093477
Numéro CAS: 3685-26-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité