4-iodobenzene-1,2-diamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR40649-5GEA 227 EUR InStock
APOSOR40649-5G APOSOR40649-1G
4-iodobenzene-1,2-diamine 97%
4-iodobenzene-1,2-diamine
Formule: C₆H₇IN₂
MW: 234,04 g/mol
Point de fusion: 73…77 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08669466
Numéro CAS: 21304-38-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité