Acide 3-chloro-2-pyridinecarboxylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40652-25G
APOSOR40652-25GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR40652-25G
Acide 3-chloro-2-pyridinecarboxylique
Acide 3-chloro-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Point de fusion: 131 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646325
Numéro CAS: 57266-69-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité